Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-glukosamin, 98+%
Produktkod. 11479983
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Produktkod. 11479983
Brand: Thermo Scientific Chemicals A13047.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N-acetyl-D-glukosamin, CAS # 72-87-7, är D-isomeren av den glukoshärledda monomeren som finns i strukturella polysackarider.
N-acetyl-D-glukosamin används vid identifiering och karakterisering av N-acetyl-beta-D-hexoaminidas. Det används också vid behandling av artros och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), inklusive ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vidare används det som ett substrat i sialinsyraproduktion, kosmetika och i läkemedelsutvecklingsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•N-acetyl-D-glukosamin är den acetylerade formen av glukosamin, ett glukosderivat
•Det har en roll som en prokaryotisk metabolism och monomer som används i kitin, hyaluronsyra och polymerer i cellväggen
Ansökan
•N-acetyl-D-glukosamin kan användas för molekylära bindningsstudier; forskning har visat att den fäster vid vissa mikrober och deras patogener
•Det är användbart för biokemiska karakteriseringsstudier av relaterade glukosaminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7512-17-6
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00061615
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-glucosamine
Smältpunkt 213°C (decomposition)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 10 g
Beilstein 1727589
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
Formel vikt 221.21
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.