Läs mer
N-acetyl-D-glukosamin, cellkulturreagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11425022 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425022 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11425022 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219460480
Specifikationer
CAS 72-87-7
Molekylformel C8H15NO6
Kvantitet 100 g
Synonym n-acetyl-d-glucosamine, glcnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-glucopyranose, 2-acetamido-2-deoxy-d-glucose, n-acetylchitosamine, n-acetylglucosamine, aflexa, d-glcnac, glucosamine complex, maxi gs
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-YQOGUDIHNA-N
Molekylvikt (g/mol) 221.21
PubChem CID 439174
ChEBI CHEBI:506227