Läs mer
N-acetyl-D-glukosamin, cellkulturreagens, 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415022 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415022 25 g 25g
11405022 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415022 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219460425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1063.27 SEK / 25g
    Save 56.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 7512-17-6
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00061615
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonym 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-Glucosamine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 221.2
Fysisk form Fint kristallint pulver