missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D-glucosamine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-glucosamine-d3 |
| CAS | 77369-11-0 |
| Molekylformel | C8H12D3NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Acetyl-d3-amino)-2-deoxy-D-glucose, 2-(Acetamido-d3)-2-deoxy-D-glucose, NSC 524344-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1/i1D3 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)O[C@@H]1CO |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?