missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK Antibody (4D12), CoraFluor™ 1, R&D Systems™

Produktkod. 30154839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30154839 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30154839 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP222554CL1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK Monoclonal antibody specifically detects N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 4D12
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.7.1.59, GNKGlcNAc kinase, N-acetyl-D-glucosamine kinase, N-acetylglucosamine kinaseHSA242910
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human N-Acetyl-D-Glucosamine Kinase/NAGK (1-344aa) purified from E. coli
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55577
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.