Läs mer
N-Acetyl-D-glucosamine, MedChemExpress
Produktkod. 16462019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16462019 1 g
1 options
Produktkod. 16462019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0132
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-glucosamine
Fysisk form Powder
CAS 7512-17-6
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NO6
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (565.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 100 mg/mL (452.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C[C@H](NC(C)=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 221.21
Formel vikt 221.21
Procent renhet 97.0%