Läs mer
N-acetyl-D-glukosamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461585 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461585 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11461585 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210006810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 10g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att identifiera, särskilja och karakterisera N-acetyl-β -D-hexoaminidas(er). N-acetyl-D-glukosamin, MP Biomedicals är en derivatiserad glukosmonomer som finns i polymerer av bakteriecellsväggar, kitin, hyaluronsyror och olika glykaner.
Specifikationer
CAS 7512-17-6
Smältpunkt 199 °C (litteratur)
pH 7.20 (litteratur)
Molekylformel C8H15NO6
MDL-nummer MFCD00061615
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 221.21
Formel vikt 221.21
Fysisk form Pulver