Läs mer
N-acetyl-D-glukosamin, TRC
Produktkod. 30004924
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004924 10 g
30009479 100 g
30007476 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17800010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7512-17-6
Molekylformel C8 H15 N O6
Molekylvikt (g/mol) 221.208
Synonym D-Glucose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, D-Glucose, 2-acetamido-2-deoxy- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxyglucose, 2-Acetamido-D-glucose, Acetylglucosamine, Bio-NAG, D-N-Acetylglucosamine, GreenNAG, M
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylglucosamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Formel vikt 221.09