missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 Acid |
| CAS | 14341-87-8 |
| Molekylformel | C7 D5 H6 N O5 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-acetyl-, D- (8 CI), N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, (2 R)-2-Acetamidopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m1/s1/i2D2,3D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 R)-2-acetamido-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.197 |
| Formel vikt | 194.095 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?