missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl D,L-Alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl D,L-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether |
| CAS | 5934-66-7 |
| Molekylformel | C14H19NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-tyrosine, N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-DL-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | COc1ccc(CC(C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.3 |
| Formel vikt | 281.1263 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?