missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-D,L-Aspartic Acid 2,3,3-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D,L-Aspartic Acid 2,3,3-D3 |
| CAS | 89829-69-6 |
| Molekylformel | C6 D3 H6 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (7CI), 2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-D3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i2D2,4D |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.158 |
| Formel vikt | 178.067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?