Läs mer
N-Acetyl-D,L-homotryptophan Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D,L-homotryptophan, Ethyl Ester |
| CAS | 110504-55-7 |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-3-21-16(20)15(18-11(2)19)9-8-12-10-17-14-7-5-4-6-13(12)14/h4-7,10,15,17H,3,8-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| LEDER | CCOC(=O)C(CCc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-acetamido-4-(1H-indol-3-yl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.34 |
| Formel vikt | 288.1474 |