Läs mer
N-acetyl-D-leucin, TRC
Produktkod. 30326395
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30326395 10 mg
1 options
Produktkod. 30326395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA19239510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-leucine
CAS 19764-30-8
Molekylformel C8H15NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym D-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, D- (8CI), N-Acetyl-D-leucine, N-Acetyl-R-leucine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 173.21
Formel vikt 173.1052