Läs mer
N-acetyl-D-leucin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-leucine |
| CAS | 19764-30-8 |
| Molekylformel | C8H15NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | D-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, D- (8CI), N-Acetyl-D-leucine, N-Acetyl-R-leucine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-acetamido-4-metylpentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vikt | 173.1052 |