Läs mer
N-acetyl-D-mannosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10351470 1 g Glasflaska 1g
10527970 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10351470 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 427530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
N-acetyl-D-mannosamin (ManNAc), CAS # 7772-94-3, är en monosackarid-sialinsyraprekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • N-Acetyl-D-mannosamin (ManNAc) är en föregångare som används för att syntetisera N-acetylneuraminasyra, den vanligaste fysiologiska sialinsyran hos människor och andra däggdjur
  • Sialinsyror är terminala sockerarter på glykokonjugater som kan modifiera biokemin hos glykoproteiner och lipider, mediera celladhesion och fungera som immunregulatorer
  • Defekter i sialinsyrebiosyntesen är kopplade till flera patologier
  • Sialinsyror hittas ofta vid förhöjda uttrycksnivåer på tumörcellernas ytor
Användningsområden
  • Som en sialinsyra-prekursor kan N-acetyl-D-mannosamin användas i många glykoingenjörsapplikationer, såsom att modifiera immuncellaktivitet, avbildning av glykaner eller blockera patogenbindning
  • N-acetyl-D-mannosamin har använts i prekliniska laboratoriestudier som behandling för hereditär inkluderingskroppsmyopati, en progressiv neuromuskulär sjukdom via ökad sialylering av podokalyxin
  • N-Acetyl-D-mannosamin har använts i laboratoriestudier för att inducera IgG-sialylering och förebygga fetmainducerad hypertoni hos möss efter en fettrik kost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-94-3
Molekylformel C8H17NO7
Molekylvikt (g/mol) 239.22
MDL-nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI-nyckel VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC-namn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-mannosamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 221.21
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.