Läs mer
N-acetyl-D-mannosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10527970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10527970 5 g Glasflaska 5g
10351470 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10527970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427530050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
N-acetyl-D-mannosamin (ManNAc), CAS # 7772-94-3, är en monosackarid-sialinsyraprekursor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • N-acetyl-D-mannosamin (ManNAc) är en prekursor som används för att syntetisera N-acetylneuraminsyra, den vanligaste fysiologiska sialsyran som finns i människor och andra däggdjur
  • Sialinsyror är terminala sockerarter på glykokonjugat som kan modifiera biokemin av glykoproteiner och lipider, mediera cellulär adhesion och fungera som immunregulatorer
  • Defekter i sialinsyrabiosyntes är förknippade med ett antal patologier
  • Sialinsyror finns ofta vid ökade uttrycksnivåer på tumörcellsytor
Användningsområden
  • Som en sialinsyraprekursor kan N-acetyl-D-mannosamin användas i många glykotekniska tillämpningar, såsom modifiering av immuncellsaktivitet, avbildning av glykaner eller blockering av patogenbindning
  • N-Acetyl-D-mannosamin har använts i prekliniska laboratoriestudier som behandling för ärftlig inklusionskroppsmyopati, en progressiv neuromuskulär sjukdom via ökad sialylering av podocalyxin
  • N-acetyl-D-mannosamin har använts i laboratoriestudier för att inducera IgG-sialylering och förhindra fetma-inducerad hypertoni hos möss som följer en diet med hög fetthalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7772-94-3
Molekylformel C8H17NO7
Molekylvikt (g/mol) 239.22
MDL-nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI-nyckel VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC-namn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-mannosamine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.21
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.