Läs mer
N-acetyl-D-mannosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
General Description
- N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is a precursor used to synthesize N-acetylneuraminic acid, the most common physiologic sialic acid present in humans and other mammals
- Sialic acids are terminal sugars on glycoconjugates that can modify biochemistry of glycoproteins and lipids, mediate cellular adhesion, and act as immune regulators
- Defects in sialic acid biosynthesis are associated with a number of pathologies
- Sialic acids are often found at increased expression levels on tumor cell surfaces
Applications
- As a sialic acid precursor, N-Acetyl-D-mannosamine can be used in many glycoengineering applications, such as modifying immune cell activity, imaging glycans, or blocking pathogen binding
- N-Acetyl-D-mannosamine hasbeen used in preclinical laboratory studies as a treatment for hereditary inclusion body myopathy, a progressive neuromuscular disease via increased sialylation of podocalyxin
- N-Acetyl-D-mannosamine has been used in laboratory studies to induce IgG sialylation and prevent obesity-induced hypertension in mice following high-fat diet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-mannosamine |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 221.21 |
| Procent renhet | ≥97.5% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.