Läs mer
N-Acetyl-D-mannosamine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-mannosamine-d3 |
| CAS | 376645-66-8 |
| Molekylformel | C8H12D3NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Acetyl-d3-amino)-2-deoxy-D-mannose, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-mannopyranose-d3, N-Acetylmannosamine-d3 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.23 |