Läs mer
N-acetyl-β -D-mannosaminhydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328419 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328419 1 g 1g
11338419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328419 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210010901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N-acetyl-β -D-mannosaminhydrat är en viktig föregångare till N-acetylneuraminsyra (NeuAc).
  • N-acetyl-β -D-mannosaminhydrat används som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera enzymer såsom N-acetyl-glukosamin epimeras(er) och aldolas(er).
  • N-acetyl-D-mannosamin används för syntes av N-acetylneuraminsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt till benvitt
Form Kristallin
Kvantitet 1 g
Produkttyp N-acetyl-β -D-Mannosamin
Renhet eller kvalitetsklass >98%
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.