Läs mer
N-acetyl-β -D-mannosaminhydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338419 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11338419 5 g 5g
11328419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11338419 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210010905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
N-acetyl-β -D-mannosaminhydrat är en viktig föregångare till N-acetylneuraminsyra (NeuAc).
  • N-acetyl-β -D-mannosaminhydrat används som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera enzymer såsom N-acetyl-glukosamin epimeras(er) och aldolas(er).
  • N-acetyl-D-mannosamin används för syntes av N-acetylneuraminsyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Vitt till benvitt
Form Kristallin
Kvantitet 5 g
Produkttyp N-acetyl-β -D-Mannosamin
Renhet eller kvalitetsklass >98%
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.