Läs mer
N-Acetyl-D-mannosamine, MedChemExpress
Beskrivning
N-Acetyl-d-mannosamine (ManNAc) and its derivatives activates hypocretin (HCRT) gene expression in the orexin neurons, providing a potential model for the testing of a therapy for neural disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-D-mannosamine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3615-17-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H15NO6 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | N-Acetylmannosamine ManNAc |
| Löslighetsinformation | H2O : 125 mg/mL (565.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |