Läs mer
N-acetyl-D-mannosamin monohydrat, 99 %
Produktkod. 11367606
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367606 5 g 5g
11377606 250 mg 250mg
11357606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2728.50 SEK
    2237.65 SEK / 5g
    Save 490.85 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 1071625-31-4 | C8H17NO7 | 239,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071625-31-4
Molekylformel C8H17NO7
Molekylvikt (g/mol) 239.22
MDL-nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI-nyckel VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC-namn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Smältpunkt ∼130 °C (dekomposition)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 1346524
Formel vikt 239,24 (221,22 vattenfri)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.