missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-D-penicillamine, TRC

Produktkod. 17954995
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17954995 5 g
17982115 1 g
17960895 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17954995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1873655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15537-71-0
Molekylformel C7 H13 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 191.25
Synonym D-Valine, N-acetyl-3-mercapto-, N-Acetyl-D-Penicillamine, Valine, N-acetyl-3-mercapto-, D- (8CI), N-Acetyl-3-mercaptovaline, N-Acetyl-D-penicillamine, N-Acetylpenicillamine
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid
LEDER CC(=O)N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-Penicillamine
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl-D-Penicillamine
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.0616
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.