Läs mer
N-acetyl-D-fenylalanin, TRC
Product Code. 30179233
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30179233 1 g
1 options
Product Code. 30179233 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1873801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-D-phenylalanine
CAS 10172-89-1
Molekylformel C11H13NO3
Synonym (-)-2-Acetylamino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-N-Acetyl-D-phenylalanine, (-)-N-Acetylphenylalanine, D-(-)-N-Acetylphenylalanine, D-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(R)-phenylalanine, N-Acetyl-3-phenyl-D-alanine, N-Acetyl-D-phenylalanine, NSC 523830, R-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid;
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.0895