Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-sfingosin, 98 %
Produktkod. 15453289
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453289 10 mg 10mg
15443289 1 mg 1mg
15433289 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453289 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60534.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 3102-57-6 | C20H39NR3, C20H39NO3 | 341,54 g/mol
Hemmar cellproliferation och inducerar monocytisk differentiering av HL-60-celler. Aktiverar proteinfosfataser
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Hemmar cellproliferation och inducerar monocytisk differentiering av HL-60-celler
  • Aktiverar proteinfosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3102-57-6
Molekylformel C20H39NO3
Synonym Acetylceramid; C2-ceramid
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Hämmar cellproliferation och inducerar monocytisk differentiering av HL-60-celler. Aktiverar proteinfosfataser
Analysera 98%
Formel vikt 341,53 g/mol
Smältpunkt 77 °C till 78 °C
Löslighet Löslig i etanol, metanol, kloroform eller DMSO vid cirka 10 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.