Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-sfingosin, 98 %
Produktkod. p-7082236
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Produktkod. 15443289
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60534.M¬
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hämmar cellproliferation och inducerar monocytisk differentiering av HL-60-celler. Aktiverar proteinfosfataser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells
  • Activates protein phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3102-57-6
Molekylformel C20H39NO3, C20H39NO3
Synonym Acetyl ceramide; C2-Ceramide
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning White
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
För användning med (applikation) Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
Analysera 98%
Formel vikt 341.53g/mol
Smältpunkt 77°C to 78°C
Löslighet Soluble in ethanol, methanol, chloroform or DMSO at approximately 10mg/ml
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Powder
InChI-nyckel BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
IUPAC-namn N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 341.54
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.