missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-d3-5-methoxytryptamine-a,a,b,b-d4, CDN

Produktkod. 30322451
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322451 0.01 g
30321554 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322451 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79760.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Melatonin-d7
CAS 615251-68-8
Molekylformel C13 2H7 H9 N2 O2
Kvantitet 0.01 g
InChI formel InChI=1 S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15 H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i1D3,5D2,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-methoxy-1 H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 239.32
Formel vikt 239.1651 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.