Läs mer
N-Acetyl-d3-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt, TRC
Produktkod. 17927199
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17927199 1 mg
17908739 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17927199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1791271MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1240483-48-0
Molekylformel C21H37D3N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 419.64
Synonym 3-Hydroxy-1-methylpropylmercapturic-N-acetyl-d3 Acid Dicyclohexylammonium Salt
LEDER OCCC(SC[C@@H](C([O-])=O)NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C.C1([NH2+]C2CCCCC2)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-d3-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt