missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine |
| CAS | 201404-15-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H3 H12 N O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | L-Cysteine, N-(acetyl-d3)-S-(phenylmethyl)- (9CI), N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine, N-(Acetyl-d3)-S-(phenylmethyl)-L-cysteine, (2R)-2-(Acetamido-2,2,2-d3)-3-(benzylthio)propanoic acid, N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine-D3 (acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3S/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-17-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-benzylsulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.34 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?