Läs mer
N-Acetyl-d3-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine, TRC
Produktkod. 30314120
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30314120 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18662710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-d3-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine
CAS 131685-10-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7H9D3N2O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym S-(N-Methylcarbamoyl)-N-(acetyl-d3)cysteine
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)9-5(6(11)12)3-14-7(13)8-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3
LEDER O=C(SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)NC
IUPAC-namn (2R)-3-(methylcarbamoylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 223.26