missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-dehydro-Eletriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-dehydro-Eletriptan |
| CAS | 188113-71-5 |
| Molekylformel | C24H26N2O3S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethenyl]- 1H-indole, (R,E)-1-(3-((1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl)-5-(2-(phenylsulfonyl)vinyl) -1H-indol-1-yl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O3S/c1-18(27)26-17-20(16-21-7-6-13-25(21)2)23-15-19(10-11-24(23)26)12-14-30(28,29)22-8-4-3-5-9-22/h3-5,8-12,14-15,17,21H,6-7,13,16H2,1-2H3/b14-12+/t21-/m1/s1 |
| LEDER | O=S(/C=C/C1=CC=C(N(C(C)=O)C=C2C[C@@H]3CCCN3C)C2=C1)(C4=CC=CC=C4)=O |
| IUPAC-namn | 1-[5-[(E)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]-3-[[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methyl]indol-1-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.54 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?