missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Demethyl Memantine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Demethyl Memantine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO/c1-9(15)14-13-6-10-3-11(7-13)5-12(2,4-10)8-13/h10-11H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-,11+,12-,13- |
| Formel vikt | 207.1623 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?