missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl Deshydroxymethyl Fingolimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Deshydroxymethyl Fingolimod |
| CAS | 177259-52-8 |
| Molekylformel | C20H33NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Fingolimod Impurity, N-[1-(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)14-15-20(16-22)21-17(2)23/h10-13,20,22H,3-9,14-16H2,1-2H3,(H,21,23) |
| LEDER | CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[1-hydroxy-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.48 |
| Formel vikt | 319.2511 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?