Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-DL-alanin, 97+%
Produktkod. 11348375
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348375 25 g 25g
11338375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348375 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L10329.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1115-69-1 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1115-69-1
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.131
MDL-nummer MFCD00037238
InChI-nyckel KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-alanine, ac-dl-ala-oh, 2-acetylaminopropionic acid, n-acetylalanine, acetyl-dl-alanine, dl-alanine, n-acetyl, 2-acetylamino-propionic acid, n-acetyl-s-alanine, n-alpha-acetyl-dl-alanine, n-acetyl-dl-2-aminopropionic acid
PubChem CID 7345
IUPAC-namn 2-acetamidopropansyra
LEDER CC(C(=O)O)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-alanine
Smältpunkt 135°C to 139°C
Beilstein 774333
Kvantitet 25 g
Formel vikt 131.13
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.