Läs mer
N-Acetyl-DL-alanine, TRC
Produktkod. 30321808
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30321808 10 g
1 options
Produktkod. 30321808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16796510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-alanine
CAS 1115-69-1
Molekylformel C5H9NO3
Kvantitet 10 g
Synonym N-Acetylalanine, 2-(Acetylamino)propanoic Acid, 2-Acetamidopropionic Acid, Acetyl-DL-alanine, NSC 43118
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER CC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetamidopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Formel vikt 131.0582