Läs mer
N-Acetyl-DL-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-DL-alanine |
| CAS | 1115-69-1 |
| Molekylformel | C5H9NO3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | N-Acetylalanine, 2-(Acetylamino)propanoic Acid, 2-Acetamidopropionic Acid, Acetyl-DL-alanine, NSC 43118 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | CC(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamidopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vikt | 131.0582 |