Läs mer
N-Acetyl-DL-aspartic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-DL-aspartic Acid |
| CAS | 2545-40-6 |
| Molekylformel | C6 H9 N O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Aspartic acid, N-acetyl- (9CI, ACI), Aspartic acid, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylaspartic acid (ACI), 2-Acetamidobutanedioic acid, 2-Acetamidosuccinic acid, 2-Acetylamino-succinic acid, N-Acetyl-DL-aspartic acid, NSC 128611 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamidobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.139 |
| Formel vikt | 175.048 |