missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-DL-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-DL-cysteine |
| CAS | 7218-04-4 |
| Molekylformel | C5H9NO3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Acetylamino-3-mercaptopropionic Acid, N-Acetylcysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?