Läs mer
N-Acetyl-DL-leucin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-DL-Leucine |
| CAS | 99-15-0 |
| Molekylformel | C8 H15 N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Leucine, N-acetyl-, DL-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylleucine, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-DL-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-DL-leucine, NSC 122020 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CC(C)CC(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamido-4-metylpentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.2096 |
| Formel vikt | 173.1052 |