Läs mer
N-Acetyl-DL-leucin, TRC
Produktkod. 30478763
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30478763 5 g
1 options
Produktkod. 30478763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN2977905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-Leucine
CAS 99-15-0
Molekylformel C8 H15 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym Leucine, N-acetyl-, DL-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, DL- (8CI), N-Acetylleucine, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-DL-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-DL-leucine, NSC 122020
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER CC(C)CC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetamido-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 173.2096
Formel vikt 173.1052