Läs mer
Melford n-acetyl-DL-metionin
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 115-47-5
- Molekylformel: C 7 H 13 NO 3 S
- Molekylvikt: 191,3 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Acetyl-DL-methionine |
| CAS | 1115-47-5 |
| Molekylformel | C7H13NO3S |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.3 |
| Kvantitet | 100 g |