Läs mer
Melford n-acetyl-DL-metionin
Produktkod. 30017934
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017934 250 g
30017933 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017934 Leverantör Melford Leverantörsnummer A10060250.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 115-47-5
  • Molekylformel: C 7 H 13 NO 3 S
  • Molekylvikt: 191,3 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Molekylformel C7H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 191.3
Kvantitet 250 g