Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-DL-metionin, 99 %
Produktkod. 11434927
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434927 250 g 250g
11428770 50 g 50g
11424927 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434927 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21866.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.60 SEK
    680.65 SEK / 250g
    Save 165.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191,25 g/mol
N-acetyl-DL-metionin används som farmaceutisk intermediär, biokemisk reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Acetyl-DL-metionin används som farmaceutisk intermediär, biokemisk reagens.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1115-47-5
Molekylformel C7H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 191.25
MDL-nummer MFCD00008681
InChI-nyckel XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
PubChem CID 6180
LEDER CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-methionine
Smältpunkt 113 °C till 117 °C
Beilstein 1725554
Merck Index 14,96
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, etylacetat.
IUPAC-namn 2-acetamido-4-metylsulfanylbutansyra
Kvantitet 250 g
Formel vikt 191.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.