Läs mer
N-acetyl-DL-metionin, TRC
Produktkod. 30350546
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30350546 500 mg
1 options
Produktkod. 30350546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC382608500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H13 N O3 S
Kvantitet 500 mg
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
LEDER CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetamido-4-metylsulfanylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 191.25
Formel vikt 191.0616