Läs mer
N-Acetyl-DL-serine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342839
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342839 5 g 5g
11352839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27717.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-14-3
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00037248
InChI-nyckel JJIHLJJYMXLCOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-serine, 2-acetylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2-acetylamino-3-hydroxypropionic acid, l-serine, n-acetyl, 2-acetamido-3-oxidanyl-propanoic acid, n-acetylserine #, dl-serine, n-acetyl, serine, n-acetyl-, l
PubChem CID 352294
IUPAC-namn 2-acetamido-3-hydroxipropansyra
LEDER CC(=O)NC(CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-serine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 147.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.