Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-tryptofan, 98+%, extra ren
Produktkod. 10752461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10752461 25 g 25g
10013040 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752461 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227150250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-32-1
Molekylformel C13H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.27
MDL-nummer MFCD00005644
InChI-nyckel DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC-namn 2-acetamido-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-tryptophan
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204,0 °C till 206,0 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98 + %
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,51 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 246.27
Procent renhet 98+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.