Läs mer
N-Acetyl-DL-tryptophan, 98+%, extra pure, Thermo Scientific™
Produktkod. 15295978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15295978 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15295978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227150010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-tryptophan
CAS 87-32-1
Smältpunkt 204.0°C to 206.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C13H14N2O3
MDL-nummer MFCD00005644
Kvantitet 1 kg
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
Löslighetsinformation Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
InChI-nyckel DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn 2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 246.27
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
Formel vikt 246.27
Procent renhet 98+%
Kvalitet Extra Pure