Läs mer
N-acetyl-DL-tryptofan,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338459 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338459 25 g 25g
11348459 100 g 100g
11358459 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338459 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210014225
N-acetyl-DL-tryptofan, används som stabilisator i humana blodbaserade terapeutiska produkter normalt serumalbumin och plasmaproteinfraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 87-32-1
Molekylformel C13H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.27
MDL-nummer MFCD00005644
InChI-nyckel DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC-namn 2-acetamido-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-acetyl-DL-tryptophan
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 246.3
Fysisk form Pulver
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.