Läs mer
N-Acetyl-DL-tryptophan, 99%
Produktkod. 11478187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478187 25 g 25g
11488187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17562.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
N-acetyl-DL-tryptofan framställs via kemisk syntes med standardaminosyran tryptofan. Det kan användas i nedströmstillämpningar av biofarmaceutisk produktion som ett överföringsmedel eller stabilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-Acetyl-DL-tryptofan produceras via kemisk syntes med standardaminosyran tryptofan. Det kan användas i nedströmstillämpningar av biofarmaceutisk produktion som ett överföringsmedel eller stabilisator.
Löslighet Löslig i 1N natriumhydroxid
, vatten och metanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-32-1
Molekylformel C13H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.27
MDL-nummer MFCD00005644
InChI-nyckel DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
IUPAC-namn 2-acetamido-3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-DL-tryptophan
Smältpunkt ∼205°C (decomposition)
Beilstein 89478
Löslighetsinformation Soluble in 1N Sodium Hydroxide,water,and methanol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 246.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.