missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl Dorzolamide, TRC

Produktkod. 30136872
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136872 25 mg -
30133044 10 mg -
17974095 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17364025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 403848-09-9
Molekylformel C12 H18 N2 O5 S3
Molekylvikt (g/mol) 366.4767
Synonym Acetamide, N-[(4S,6S)-2-(aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethyl-, (4S,6S)-4-[Acetyl(ethyl)amino]-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, N-[(4S,6S)-2-(Aminosulfonyl)-5,6-dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethyl-acetamide
IUPAC-namn N-ethyl-N-[(4S,6S)-6-methyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide
LEDER CCN([C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N)C(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl Dorzolamide
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl Dorzolamide
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O5S3/c1-4-14(8(3)15)10-5-7(2)21(16,17)12-9(10)6-11(20-12)22(13,18)19/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3,(H2,13,18,19)/t7-,10-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 366.0378
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.